Få mere at vide
Thermo Scientific™ Cryo Vial lukning farvekodere
Artikelnummer. 11301795
Farve:
Blå
Brun
Diverse
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Rød
Produktlinje:
Nalgene
Nunc
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 2000
Pakke med 500
Artikelnummer. 11301795
Brand: Thermo Scientific™ 355018
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gør det nemmere at identificere specifikke hætteglas hurtigt og forenkle dit lager ved at bruge disse farvekodere, der passer ind i toppen af kryogene hætteglas eller rørlukninger.
Gør det muligt at identificere specifikke hætteglas hurtigt og forenkle dit lager ved hjælp af farvekodere, der passer ind i toppen af Nalgene™ Kryogene hætteglaslukninger eller Nunc™ Kryogene rørlukninger.
  • Nalgene™ farvekodere er lavet af polystyren og passer kun ind Nalgene™ kryogene hætteglaslukninger. Fås i 5 farver
  • Nunc™ farvekodere er lavet af polycarbonat og passer kun ind Nunc™ kryogene rørlukninger og Cryobank 2ml og 5mL rørhætter. Fås i 10 farver eller som et sortiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Nunc™ CryoColor Vial Closure Coder, PS
Farve Grøn
Materiale Polystyren
Produktlinje Nunc
Mængde 500/Pk., 2000/Cs.
Type Vial Closure
Til brug med (udstyr) Cryogenic Vial