Få mere at vide
- Home
- Products
- Hætteglas
- Kryogene opbevaringshætteglas
- Thermo Scientific™ Cryo Vial lukning farvekodere
Thermo Scientific™ Cryo Vial lukning farvekodere
Artikelnummer. 10506572
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Diverse
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Orange
Pink (Pink)
Rød
Produktlinje:
Nalgene
Nunc
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 2000
Pakke med 500
26 product options available for selection
| Artikelnummer. | Farve | Produktlinje | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|
| 10506572 | Diverse | Nunc | Pakke med 500 |
| 11381785 | Hvid | Nunc | Pakke med 500 |
| 10237491 | Hvid | Nunc | Pakke med 2000 |
| 10254121 | Blå | Nunc | Pakke med 2000 |
| 11391785 | Blå | Nunc | Pakke med 500 |
| 10060651 | Rød | Nunc | - |
| 10440153 | Grøn | Nunc | Pakke med 2000 |
| 11301795 | Grøn | Nunc | Pakke med 500 |
| 10691722 | Gul | Nunc | Pakke med 2000 |
| 11311795 | Gul | Nunc | Pakke med 500 |
| 11321795 | Orange | Nunc | Pakke med 500 |
| 10691912 | Orange | Nunc | Pakke med 2000 |
| 11331665 | Brun | Nunc | Pakke med 2000 |
| 10102791 | Brun | Nunc | Pakke med 500 |
| 11341665 | Pink (Pink) | Nunc | Pakke med 2000 |
| 10544831 | Pink (Pink) | Nunc | Pakke med 500 |
| 11361805 | Grå | Nunc | Pakke med 500 |
| 11351665 | Grå | Nunc | Pakke med 2000 |
| 10663832 | Lilla | Nunc | Pakke med 2000 |
| 11371805 | Lilla | Nunc | - |
| 11371665 | Diverse | Nunc | Pakke med 2000 |
| 10450423 | Blå | Nalgene | Pakke med 100 |
| 10644331 | Hvid | Nalgene | Pakke med 100 |
| 10374451 | Gul | Nalgene | Pakke med 100 |
| 10450613 | Grøn | Nalgene | Pakke med 100 |
| 10431193 | Rød | Nalgene | Pakke med 100 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Artikelnummer.
10506572
Leverandør
Thermo Scientific™
Leverandørnr.
375930
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Brug rabatkode 27967
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
122.28 DKK valid until 2026-12-18
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27967" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27967" for at få din tilbudspris.
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Gør det muligt at identificere specifikke hætteglas hurtigt og forenkle dit lager ved hjælp af farvekodere, der passer ind i toppen af Nalgene™ Kryogene hætteglaslukninger eller Nunc™ Kryogene rørlukninger.
- Nalgene™ farvekodere er lavet af polystyren og passer kun ind Nalgene™ kryogene hætteglaslukninger. Fås i 5 farver
- Nunc™ farvekodere er lavet af polycarbonat og passer kun ind Nunc™ kryogene rørlukninger og Cryobank 2ml og 5mL rørhætter. Fås i 10 farver eller som et sortiment.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Nunc™ CryoColor Flaskelukningskoder, PS |
| Farve | Diverse |
| Materiale | Polycarbonat |
| Produktlinje | Nunc |
| Mængde | 500/Pk., 2000/Cs. |
| Produkttype | Lukning af hætteglas |