Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ stregkodet låsestativ
Descripción
Oplev de bedste funktioner i opbevaringsrørsporteføljen Thermo Scientific™ : universaldæksel, universallåsestativ og fritstående rør. Dette alsidige, 2,0 ml internt gevindede rør er ideelt både til et stort lagringssystem som en biobank og i mindre skala til traditionel kryoopbevaring. Prøveidentitet sikres takket være en permanent fastgjort 2D-stregkode på hvert rør og permanent laserætsning af racket. Nu tilgængelig i et stregkode-rack for at muliggøre sporing af racket ud over individuelle rør.
Skalerbar
- Rør og rack er ideelle til både lav- og højkapacitetsbrug
- Feature graduationer og hvid plet til manuel markering
- Kan bruges i traditionelle kryoopbevaringskasser lavet til 10x10 arrays
- Indvendige gevind begrænser forurening
- Automatiserings-pickable i universal latch rack
- Stregkode-rack-muligheden giver ekstra sporingssikkerhed
Innovativt universaldækseldesign
- Enkeltstykskonstruktion med indstøbt pakning
- Kan ikke strammes for meget manuelt eller med automatiserede caping-værktøjer
- Termoplastisk elastomerpakningsmateriale er kompatibelt med opbevaring ved stuetemperatur ned til dampfasen af flydende nitrogen
Sikker sporing
- Permanent limet, unik 2D-stregkode laserætset på rørets bund for sikkert at identificere og spore prøver
- 2D-stregkodelæsere scanner øjeblikkeligt hver rørs 2D-stregkode, registrerer røret i enhver applikation eller database, eller integreres via flere eksportmuligheder
- Scan røret for at få adgang til prøveinformation og identificere indholdet
Streng kvalitetskontrol
- Hver 2D-stregkodede opbevaringstube scannes for at sikre læsbarhed
- Stregkoder kontrolleres mod databasen med tidligere tildelte koder for at forhindre dubletter
- Hver tube har et sterilitetsgarantiniveau på 10-6 og er lavet med klasse VI medicinske harpikser
Especificaciones
Especificaciones
| Farve | Beige, Blå |
| Til brug med (udstyr) | Cryobank |
| Holder | 2 ml rør |
| Mængde | 10 Stativer |
| Materiale | Polycarbonat |
| Produkttype | Kryogenisk røropbevaringsstativ (med lås) |
| Stregkode | 2D-stregkode |
| Produktlinje | Nunc |
| Sterilitet | Ikke-steril |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.