Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Bank-It™ Hætteglassystemer
Beskrivelse
Håndter og opbevar prøver professionelt med Thermo Scientific™ Nunc™ Bank-It™ Hætteglassystemer med laserætsede 2D-stregkoder og standard stativer i mikropladeformat; imødekommende tættere opbevaringskapacitet sammenlignet med standard CryoBoxes™ . Kompatibel med den komplette linje af 2D stregkodelæsere, udstyr til dækning/afdækning og mærkningsmuligheder, Bank-it produkter er et perfekt match til biologisk, genomisk og diagnostisk prøveopbevaring.
Sikker sporing
- Permanent fastgjort, laserætset 2D stregkode i bunden af røret giver dig mulighed for at scanne og afkode hele stativet på én gang uden at fjerne dem fra stativet, og tillader data at blive knyttet til hvert rør
- Solid konstruktion i ét stykke eliminerer risikoen for, at etiketter falder af under kryogen opbevaring, hvilket bevarer identiteten af værdifuldt prøvemateriale
- Brug en række 2D-læseprodukter til at afkode individuelle rør eller komplette mikropladefodaftryksstativer. Læsere tillader fleksibelt output til at gemme data i flere databaseformater
Overlegen lagringsformat
- Mikropladeformatet er kompatibelt med dine eksisterende flerkanals manuelle pipetter og automatiseret væskehåndteringsudstyr
- Unik anti-rotationsfunktion tillader kompatibilitet med automatiseret afdæknings-/afdækningsudstyr i enkelt-, 8-kanals eller fuld rack-muligheder for at imødekomme flere gennemløbskrav
- TPE-pakning af polypropylenhætte giver overlegen forsegling under høj eller lav temperatur opbevaring
- Lav bindingsoverflade tillader maksimal genvinding af prøver med lav koncentration
Certificeret til at opfylde dit lagerbehov
- Certificeret DNAse, RNAse, pyrogen og toksinfri
Strenge kvalitetskontrol
- 2D stregkoder scannes for læsbarhed og kontrolleres mod en komplet database med tidligere stregkoder for at sikre, at der ikke dubletter
- Lækagetestvalidering udført under fremstillingsprocessen for at sikre, at prøvens integritet opretholdes
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Nunc Bank-it 0,5 ml, 2D stregkode |
| Kodning | 2D stregkode |
| Hætteglas type | Bank-It |
| Emballage | 96/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Mængde | 960 |
| Produktlinje | Nunc |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Bank-It |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Materiale | Polypropylen (hætte) |