Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds polystyren rundbundede mikrobrøndsplader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15317036
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Låg:
Med låg
Uden låg
nr. pr. pakke:
1
10
135
Pakningsstørrelse:
Pakke med 135
Pakke med 160
Pakke med 180
Pakke med 50
Artikelnummer. 15317036
Brand: Thermo Scientific™ 262146
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedre effektiviteten i blanding, vask og genvinding af prøver med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds polystyren rundbundede mikrobrøndsplader.
Forbedre effektiviteten i blanding, vask og genvinding af prøver med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds polystyren rundbundede mikrobrøndsplader. De klare og U-formede brønde er ideelle til opløsningsbaserede assays (f.eks. agglutinationsassays) og almindelige serielle fortyndinger, hvilket muliggør ren og nem pipettering. Fås i en række forskellige muligheder for overflader, sterilitet, lukninger og emballagestørrelser.
  • Klar polystyren har fremragende optiske egenskaber, der er ideelle til optiske målinger
  • Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta er en hydrofil overfladebehandling, hvorimod den ubehandlede polystyren er mere hydrofob
  • Tilpasset stregkodning er tilgængelig
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Emballage 135 Pk.
Produktlinje Nunc
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Rund bund (U-brønd)
nr. pr. sag 135
nr. pr. pakke 135
Show More Show Less
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.