Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds polystyren rundbundede mikrobrøndsplader
Beskrivelse
Forbedre effektiviteten i blanding, vask og genvinding af prøver med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds polystyren rundbundede mikrobrøndsplader. De klare og U-formede brønde er ideelle til opløsningsbaserede assays (f.eks. agglutinationsassays) og almindelige serielle fortyndinger, hvilket muliggør ren og nem pipettering. Fås i en række forskellige muligheder for overflader, sterilitet, lukninger og emballagestørrelser.
- Klar polystyren har fremragende optiske egenskaber, der er ideelle til optiske målinger
- Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta er en hydrofil overfladebehandling, hvorimod den ubehandlede polystyren er mere hydrofob
- Tilpasset stregkodning er tilgængelig
Garanti : 90 dage
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 10 Pk. |
| Produktlinje | Nunc |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Mostrar más |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.