Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds polystyren rundbundede mikrobrøndsplader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10418522
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Låg:
Med låg
Uden låg
nr. pr. pakke:
1
10
135
Pakningsstørrelse:
Pakke med 135
Pakke med 160
Pakke med 180
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Låg nr. pr. pakke unitSize
10418522 Ikke steril Uden låg 10 Pakke med 180
10398221 Steril Uden låg 1 Pakke med 50
15317036 Ikke steril Uden låg 135 Pakke med 135
11371605 Steril Med låg 10 Pakke med 160
10418623 Steril Med låg 10 Pakke med 160
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10418522 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 268152
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Forbedre effektiviteten i blanding, vask og genvinding af prøver med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds polystyren rundbundede mikrobrøndsplader.
Forbedre effektiviteten i blanding, vask og genvinding af prøver med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds polystyren rundbundede mikrobrøndsplader. De klare og U-formede brønde er ideelle til opløsningsbaserede assays (f.eks. agglutinationsassays) og almindelige serielle fortyndinger, hvilket muliggør ren og nem pipettering. Fås i en række forskellige muligheder for overflader, sterilitet, lukninger og emballagestørrelser.
  • Klar polystyren har fremragende optiske egenskaber, der er ideelle til optiske målinger
  • Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta er en hydrofil overfladebehandling, hvorimod den ubehandlede polystyren er mere hydrofob
  • Tilpasset stregkodning er tilgængelig
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Emballage 10 Pk.
Produktlinje Nunc
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Rund bund (U-brønd)
nr. pr. sag 180
nr. pr. pakke 10
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.