Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds polystyren konisk bund MicroWell™ Plader
Beskrivelse
Gendan prøver fuldstændigt med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds polystyren konisk bund MicroWell™ Plader. Den nederste form giver mulighed for nem pipetteadgang. Pladerne er optimeret til robotteknologi, automatiserede læsere og væskehåndteringssystemer.
- Koniske bundmikroplader (V) er ideelle til prøveudvinding.
- Anvendelser omfatter antibiotikascreeninger, serologiske tests, opbevaring og screening af forbindelser, DNA-biblioteker og titrering af opløsninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 180 kasser |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.