Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds polystyren konisk bund MicroWell™ Plader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10430153
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Låg:
Med låg
Uden låg
nr. pr. sag:
50
80
160
180
Pakningsstørrelse:
Pakke med 160
Pakke med 180
Pakke med 50
Pakke med 80
Artikelnummer. 10430153
Brand: Thermo Scientific™ 249662
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gendan prøver fuldstændigt med disse koniske brøndbundsplader. Den nederste form giver mulighed for nem pipetteadgang.
Gendan prøver fuldstændigt med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds polystyren konisk bund MicroWell™ Plader. Den nederste form giver mulighed for nem pipetteadgang. Pladerne er optimeret til robotteknologi, automatiserede læsere og væskehåndteringssystemer.
  • Klar polystyren har fremragende optiske egenskaber, hvilket gør den ideel til optiske målinger
  • Plader er optimeret til robotteknologi, pladelæsere og væskebehandlere
  • Tilpasset stregkodning er tilgængelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Emballage 50 kasser
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Nederdel stil Lav flange klemmestang
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 300μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 1
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.