Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds polystyren konisk bund MicroWell™ Plader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10144473
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Låg:
Med låg
Uden låg
nr. pr. sag:
160/Cs.
180/Cs.
50/Cs.
80/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 160
Pakke med 180
Pakke med 50
Pakke med 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Låg nr. pr. sag Pakningsstørrelse
10144473 Steril Med låg 80/Cs. Pakke med 80
10580382 Ikke steril Uden låg 180/Cs. Pakke med 180
10430153 Steril Uden låg 50/Cs. Pakke med 50
10713754 Steril Uden låg 80/Cs. Pakke med 80
11816003 Steril Med låg 160/Cs. Pakke med 160
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10144473 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 249935
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2310.00 DKK
    2059.73 DKK / Pakke med 80
    Spare 250.27 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gendan prøver fuldstændigt med disse koniske brøndbundsplader. Den nederste form giver mulighed for nem pipetteadgang.
Gendan prøver fuldstændigt med Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds polystyren konisk bund MicroWell™ Plader. Den nederste form giver mulighed for nem pipetteadgang. Pladerne er optimeret til robotteknologi, automatiserede læsere og væskehåndteringssystemer.
Funktioner:
  • Koniske bundmikroplader (V) er ideelle til prøveudvinding.
    • Anvendelser omfatter antibiotikascreeninger, serologiske tests, opbevaring og screening af forbindelser, DNA-biblioteker og titrering af opløsninger.
Garanti: 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Format Standard
Låg Med låg
Array 8 x 12
Emballage 80 sager
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
nr. pr. sag 80/Cs.
nr. pr. pakke 10 Pk.
Mængde 80/Cs.
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.