Få mere at vide
Thermo Scientific™ 96 brønd konisk (V) bundplade, ubehandlet overflade, pakke med 1
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10009572
Skift visning
Mængde:
Kasse på 50
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10009572 Kasse på 50 Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10009572 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 277143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1856.06 DKK
    1440.32 DKK / Pakke med 50
    Spare 415.74 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Nunc 96-brønds polystyren konisk bund MicroWell Plader er optimeret til robotteknologi, automatiserede læsere og væskehåndteringssystemer.
Thermo Scientific Nunc 96-brønds polystyren konisk bund MicroWell Plader er optimeret til robotteknologi, automatiserede læsere og væskehåndteringssystemer. 96-brønds konisk bund (V) mikroplader er ideelle til prøvegenvinding.
  • Klar polystyren har fremragende optiske egenskaber, hvilket gør den ideel til optiske målinger
  • Plader er optimeret til robotteknologi, pladelæsere og væskebehandlere
  • Tilpasset stregkodning er tilgængelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Array 8 x 12
Emballage 1/Pk., 50/Cs.
Produktlinje Nunc
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 1
Mængde Kasse på 50