Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds polypropylen prøvebehandling& Opbevaring mikroplader
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Neutral
Rød
Rød
Sort
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Well Shape:
Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Rund
Rund, konisk bund (V-brønd)
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 50
Pakke med 60
Beskrivelse
Opnå fuldstændig prøvegenvinding med Thermo ScientificTM NuncTM 96-Well Polypropylene MicroWellTM plader, som er den ideelle opbevaringsplade, da polypropylen har en lavere bindingskapacitet, så proteiner eller DNA ikke vil binde. Tåler temperaturer fra -80° til +121 °C. Fås i en række farver til hurtig identifikation af opbevaringsplader.
- Shared wall design increase the well volume
- Wider wells and rounded bottom improve mixing
- Conical bottom well are for optimal sample recovery
- Excellent chemical resistance
- Withstand temperatures from -80° to +121°C (-112° to +250°F)
- Black and white plates are available for fluorescent- and luminescent-based applications
- Low binding polypropylene for homogeneous assays and storage
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | No Barcode |
| Certificeringer/compliance | All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Format | Standard |
| Låg | Without Lid |
| Oversigt | 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Emballage | 50 Cases |
| Indbindingstype | Low binding PP |
| Produktlinje | Nunc |
| Vis mere |