Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds polypropylen prøvebehandling& Opbevaring mikroplader
Descrizione
Opnå fuldstændig prøvegenvinding med Thermo ScientificTM NuncTM 96-Well Polypropylene MicroWellTM plader, som er den ideelle opbevaringsplade, da polypropylen har en lavere bindingskapacitet, så proteiner eller DNA ikke vil binde. Tåler temperaturer fra -80° til +121 °C. Fås i en række farver til hurtig identifikation af opbevaringsplader.
Funktioner:
- Shared-wall design øger brøndvolumen
- Bredere brønde og afrundet bund forbedrer blandingen
- U-formet bundbrønd
- Sorte og hvide plader fås til fluorescerende og luminescerende-baserede applikationer
- Lavbindende polypropylen til homogene analyser og opbevaring
Specifica
Specifica
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret RNase og DNase-fri. ANSI-kompatibel. |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Oversigt | 96-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Emballage | 10 pk., 120 cs. |
| Indbindingstype | PP med lav binding |
| Produktlinje | Nunc |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.