Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds polypropylen prøvebehandling& Opbevaring mikroplader
Description
Opnå fuldstændig prøvegenvinding med Thermo ScientificTM NuncTM 96-Well Polypropylene MicroWellTM plader, som er den ideelle opbevaringsplade, da polypropylen har en lavere bindingskapacitet, så proteiner eller DNA ikke vil binde. Tåler temperaturer fra -80° til +121 °C. Fås i en række farver til hurtig identifikation af opbevaringsplader.
Funktioner:
- Shared-wall design øger brøndvolumen
- Bredere brønde og afrundet bund forbedrer blandingen
- Konisk bundbrønd for optimal prøvegenvinding
- Sorte og hvide plader fås til fluorescerende og luminescerende-baserede applikationer
- Lavbindende polypropylen til homogene analyser og opbevaring
Specifications
Specifications
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret RNase og DNase-fri. ANSI-kompatibel. |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Oversigt | 96-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Emballage | 10 pk., 120 cs. |
| Indbindingstype | PP med lav binding |
| Produktlinje | Nunc |
| Show More |