Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds polypropylen prøvebehandling& Opbevaring mikroplader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10276031
Skift visning
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Neutral
Rød
Rød
Sort
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Well Shape:
Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Rund
Rund, konisk bund (V-brønd)
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 20
Pakke med 50
Pakke med 60
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Sterilitet Well Shape Egnet til formålet Pakningsstørrelse
10276031 Sort Ikke steril Rund Certificeret kvalitet Pakke med 120
10555321 Rød Ikke steril Rund, konisk bund (V-brønd) Certificeret kvalitet Pakke med 120
12671360 Rød Ikke steril Rund, konisk bund (V-brønd) Certificeret kvalitet Pakke med 20
10525511 Neutral Ikke steril Rund, konisk bund (V-brønd) Certificeret kvalitet Pakke med 120
10634502 Sort Ikke steril Rund, konisk bund (V-brønd) Certificeret kvalitet Pakke med 120
12671410 Sort Ikke steril Rund, konisk bund (V-brønd) Certificeret kvalitet Pakke med 20
10644502 Neutral Steril Rund, konisk bund (V-brønd) Steril Pakke med 120
10602212 Gul Ikke steril Rund, konisk bund (V-brønd) Certificeret kvalitet Pakke med 120
10387491 Hvid Ikke steril Rund, konisk bund (V-brønd) Certificeret kvalitet Pakke med 120
12661260 Hvid Ikke steril Rund, konisk bund (V-brønd) Certificeret kvalitet Pakke med 20
10052401 Blå Ikke steril Rund, konisk bund (V-brønd) Certificeret kvalitet Pakke med 120
10671722 Neutral Ikke steril Rund Certificeret kvalitet Pakke med 120
10192161 Neutral Steril Rund Certificeret kvalitet Pakke med 120
10796272 Hvid Ikke steril Rund Certificeret kvalitet Pakke med 120
10652672 Rød Ikke steril Rund Certificeret kvalitet Pakke med 120
10234171 Blå Ikke steril Rund Certificeret kvalitet Pakke med 120
10355661 Gul Ikke steril Rund Certificeret kvalitet Pakke med 120
10479092 Neutral Ikke steril Rund, konisk bund (V-brønd) Certificeret kvalitet Pakke med 60
11375850 Neutral Ikke steril Firkantet, konisk bund (V-brønd) Certificeret kvalitet Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 10276031 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 267342
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2240.00 DKK
    2007.00 DKK / Pakke med 120
    Spare 233.00 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Opbevar prøver sikkert med disse lavbindende 96-brønds polypropylenplader, som ikke tillader DNA eller proteiner at binde og vil tillade fuldstændig prøvegenvinding.
Opnå fuldstændig prøvegenvinding med Thermo ScientificTM NuncTM 96-Well Polypropylene MicroWellTM plader, som er den ideelle opbevaringsplade, da polypropylen har en lavere bindingskapacitet, så proteiner eller DNA ikke vil binde. Tåler temperaturer fra -80° til +121 °C. Fås i en række farver til hurtig identifikation af opbevaringsplader.
Funktioner:
  • Shared-wall design øger brøndvolumen
  • Bredere brønde og afrundet bund forbedrer blandingen
  • Konisk bundbrønd for optimal prøvegenvinding
  • Sorte og hvide plader fås til fluorescerende og luminescerende-baserede applikationer
  • Lavbindende polypropylen til homogene analyser og opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret RNase og DNase-fri. ANSI-kompatibel.
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Oversigt 96-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 10 pk., 120 cs.
Indbindingstype PP med lav binding
Produktlinje Nunc
Farve Sort
Produkttype 96-brøndsplade
Til brug med (udstyr) ALPS5000, ALPS3000 og ALPS50V varmeforseglere, automatiserede væskehåndteringsmaskiner, Multidrop Combi, centrifuger, ultralave frysere, væskehåndteringsmaskiner
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 500μ L
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 450μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Rund
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Automatiserede væskehåndteringsmaskiner, biobanker, genomik, prøveforberedelse, NGS, sekventering, lang- og korttidsopbevaring, lægemiddelforskning, vaccineforskning, PCR- og qPCR-prøveforberedelse
nr. pr. sag 120
nr. pr. pakke 10
Regulatorisk status RUO
RNase fri Ja
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Pladestørrelse ANSI/ SLAS-standard