Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds polypropylen prøvebehandling& Opbevaring mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10052401
Blå, Ikke steril, Rund, konisk bund (V-brønd), Certificeret kvalitet, Pakke med 120
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Natural
Neutral
Rød
Red
Sort
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Well Shape:
Round
Rund
Rund, konisk bund (V-brønd)
Square, Conical Bottom (V-well)
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Certified Quality
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 50
Pakke med 60
Opbevar prøver sikkert med disse lavbindende 96-brønds polypropylenplader, som ikke tillader DNA eller proteiner at binde og vil tillade fuldstændig prøvegenvinding.
Opnå fuldstændig prøvegenvinding med Thermo ScientificTM NuncTM 96-Well Polypropylene MicroWellTM plader, som er den ideelle opbevaringsplade, da polypropylen har en lavere bindingskapacitet, så proteiner eller DNA ikke vil binde. Tåler temperaturer fra -80° til +121 °C. Fås i en række farver til hurtig identifikation af opbevaringsplader.
Funktioner:
  • Shared-wall design øger brøndvolumen
  • Bredere brønde og afrundet bund forbedrer blandingen
  • Konisk bundbrønd for optimal prøvegenvinding
  • Sorte og hvide plader fås til fluorescerende og luminescerende-baserede applikationer
  • Lavbindende polypropylen til homogene analyser og opbevaring
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Certificeringer/compliance Certificeret RNase og DNase-fri. ANSI-kompatibel.
Format Standard
Låg Uden låg
Oversigt 96-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 20 pk., 120 cs.
Indbindingstype PP med lav binding
Produktlinje Nunc
Farve Blå
Produkttype 96-brøndsplade
Til brug med (udstyr) ALPS5000, ALPS3000 og ALPS50V varmeforseglere, automatiserede væskehåndteringsmaskiner, Multidrop Combi, centrifuger, ultralave frysere, væskehåndteringsmaskiner
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 450μ l
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 400μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Rund, konisk bund (V-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Automatiserede væskehåndteringsmaskiner, biobanker, genomik, prøveforberedelse, NGS, sekventering, lang- og korttidsopbevaring, lægemiddelforskning, vaccineforskning, PCR- og qPCR-prøveforberedelse
nr. pr. sag 120
nr. pr. pakke 20
Mængde 120/Cs.
Regulatorisk status Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
RNase fri Ja
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Pladestørrelse ANSI/ SLAS-standard
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1418445 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato24/12/2024 Artikelnummer249950
Partinummer1333215 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato11/12/2024 Artikelnummer249950
Partinummer1288042 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato11/12/2024 Artikelnummer249950
Partinummer1413669 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato20/09/2024 Artikelnummer249950
Partinummer1409182 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato03/07/2024 Artikelnummer249950
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds polypropylen prøvebehandling& Opbevaring mikroplader >