Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds polypropylen DeepWell™ Prøvebehandling& Opbevaringsplader med Shared-Wall-teknologi
Beskrivelse
Optimer opbevaringskapaciteten og forbedr blandingen ved hjælp af Thermo Scientific™ Nunc™ 1,3 og 2,0 ml™ dybbrøndsplader med delt væg-teknologi. Ideel til indsamling og opbevaring af prøver, kombinatorisk kemi og biblioteksanvendelse, og modstandsdygtig over for de fleste kemikalier, opløsningsmidler og alkoholer, der anvendes i kombinatorisk kemi.
De store brønddiametre giver ideel adgang og fremragende blandingsegenskaber, og den U-formede brønd forbedrer kompatibiliteten med magnetisk perleekstraktion. Den V-formede brøndbund sikrer lavt dødvolumen og høj prøvegenvinding under ekstraktion
Alle Thermo Scientific-plader fremstilles i vores renrumsfaciliteter eller rene miljø for at sikre molekylær kvalitet. Vores brede udvalg af polypropylenplader giver fremragende løsninger til opbevaring af prøver og opsætning af assays, så fortyndinger og alikvoter nemt kan håndteres, opbevares eller transporteres. Virgin resin af medicinsk kvalitet opfylder kravene til USP <661,1> og USP <665>, og der er udarbejdet rapporter for både CapMat-forseglede og varmeforseglede plader.
Funktioner:
- Ideel som opsamlingsplade til Nunc-filterplader
- Opbevaringsplade til forbindelser, prøver eller biomolekyler
- Rundbundede brønde reducerer væskeretention
- Rund brønd forbedrer blandingen
- Automatiserede molekylærdiagnostiske arbejdsgange
- Kompatibel med magnetisk perleekstraktion
- Ideel til kitting
Arbejdsvolumener:
- 260251 og 260252 50-1.000μ l/brønd
- 278743 og 278752 50-1900μ l/brønd
Anbefalet til:
Prøveopsamling; opbevaring; kombinatorisk kemi; anvendelse af lægemiddelbiblioteker; bakterie- og gærvækst; opsamlingsplader til Nunc-filterplader; NGS og genomisk biblioteksforberedelse
Kompatibel forsegling:
Klæbemiddel og varmeforseglinger.
Farlig:
Nej
Maks. centrifugalkraft:
2000 g
Alle plader er ANSI-format for kompatibilitet med automatiserede systemer.
For yderligere at hjælpe med prøveopbevaring og sporing kan alle plader tilpasses med ikke-gentagende stregkoder og mærkning. OEM-muligheder for brugerdefinerede logoer, farver og fuld emballagesupport er tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Tilpasset stregkodning tilgængelig |
| Certificeringer/compliance | Certificeret RNase og DNase-fri. ANSI-kompatibel. |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Oversigt | 96-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Emballage | Individuelt indpakket |
| Indbindingstype | PP med lav binding |
| Produktlinje | Nunc |
| Vis mere |