Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds polypropylen DeepWell™ Prøvebehandling& Opbevaringsplader med Shared-Wall-teknologi
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11345850
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Well Shape:
Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Rund
Volumen (metrisk) Nå:
1300μ l
2000μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 60
Artikelnummer. 11345850
Brand: Thermo Scientific™ 95040452
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimer opbevaringskapaciteten og forbedr blandingen ved hjælp af disse DeepWell™-opbevaringsplader med delt væg-teknologi. Shared-Wall reducerer højden af pladen, øger diameteren af brønden til prøveekstraktion.
Optimer opbevaringskapaciteten og forbedr blandingen ved hjælp af Thermo Scientific™ Nunc™ 1,3 og 2,0 ml™ dybbrøndsplader med delt væg-teknologi. Ideel til indsamling og opbevaring af prøver, kombinatorisk kemi og biblioteksanvendelse, og modstandsdygtig over for de fleste kemikalier, opløsningsmidler og alkoholer, der anvendes i kombinatorisk kemi.
De store brønddiametre giver ideel adgang og fremragende blandingsegenskaber, og den U-formede brønd forbedrer kompatibiliteten med magnetisk perleekstraktion. Den V-formede brøndbund sikrer lavt dødvolumen og høj prøvegenvinding under ekstraktion
Alle Thermo Scientific-plader fremstilles i vores renrumsfaciliteter eller rene miljø for at sikre molekylær kvalitet. Vores brede udvalg af polypropylenplader giver fremragende løsninger til opbevaring af prøver og opsætning af assays, så fortyndinger og alikvoter nemt kan håndteres, opbevares eller transporteres. Virgin resin af medicinsk kvalitet opfylder kravene til USP <661,1> og USP <665>, og der er udarbejdet rapporter for både CapMat-forseglede og varmeforseglede plader.
Funktioner:
  • Ideel som opsamlingsplade til Nunc-filterplader
  • Opbevaringsplade til forbindelser, prøver eller biomolekyler
  • Rundbundede brønde reducerer væskeretention
  • Rund brønd forbedrer blandingen
  • Automatiserede molekylærdiagnostiske arbejdsgange
  • Kompatibel med magnetisk perleekstraktion
  • Ideel til kitting
Arbejdsvolumener:
  • 260251 og 260252 50-1.000μ l/brønd
  • 278743 og 278752 50-1900μ l/brønd
Anbefalet til:
Prøveopsamling; opbevaring; kombinatorisk kemi; anvendelse af lægemiddelbiblioteker; bakterie- og gærvækst; opsamlingsplader til Nunc-filterplader; NGS og genomisk biblioteksforberedelse
Kompatibel forsegling:
Klæbemiddel og varmeforseglinger.
Farlig:
Nej
Maks. centrifugalkraft:
2000 g
Alle plader er ANSI-format for kompatibilitet med automatiserede systemer.
For yderligere at hjælpe med prøveopbevaring og sporing kan alle plader tilpasses med ikke-gentagende stregkoder og mærkning. OEM-muligheder for brugerdefinerede logoer, farver og fuld emballagesupport er tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Certificeringer/compliance Certificeret RNase og DNase-fri. ANSI-kompatibel.
Format Standard
Låg Uden låg
Oversigt 96-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 5 pk., 50 cs.
Indbindingstype PP med lav binding
Produktlinje Nunc
Farve Neutral
Produkttype 96-brøndsplade
Til brug med (udstyr) ALPS5000, ALPS3000 og ALPS50V varmeforseglere, automatiserede væskehåndteringsmaskiner, Multidrop Combi, centrifuger, ultralave frysere, væskehåndteringsmaskiner
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 2000μ l
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 1800μ l
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Automatiserede væskehåndteringsmaskiner, biobanker, genomik, prøveforberedelse, NGS, sekventering, lang- og korttidsopbevaring, lægemiddelforskning, vaccineforskning, PCR- og qPCR-prøveforberedelse
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 50
Mængde 50/kasse
Regulatorisk status Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
RNase fri Ja
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Pladestørrelse ANSI/ SLAS-standard