Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds polypropylen DeepWell™ Prøvebehandling& Opbevaringsplader med Shared-Wall-teknologi
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10447181
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Well Shape:
Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Rund
Volumen (metrisk) Nå:
1300μ l
2000μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 60
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Well Shape Volumen (metrisk) Nå Pakningsstørrelse
10447181 Steril Rund 2000μ l Pakke med 60
10417191 Steril Rund 1300μ l Pakke med 50
10393262 Ikke steril Rund 1300μ l Pakke med 50
10007621 Ikke steril Rund 2000μ l Pakke med 60
11345850 Ikke steril Firkantet, konisk bund (V-brønd) 2000μ l Pakke med 50
11355850 Steril Firkantet, konisk bund (V-brønd) 2000μ l Pakke med 50
16689752 Steril Firkantet, konisk bund (V-brønd) 2000μ l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 10447181 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 278743
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11422.49 DKK
    5618.06 DKK / Pakke med 60
    Spare 5804.43 DKK
    50% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Optimer opbevaringskapaciteten og forbedr blandingen ved hjælp af disse DeepWell™-opbevaringsplader med delt væg-teknologi. Shared-Wall reducerer højden af pladen, øger diameteren af brønden til prøveekstraktion.
Optimer lagringskapaciteten og forbedr blandingen ved brug af Thermo Scientific™ Nunc™ 1,3 og 2,0 ml DeepWell™ plader med delt-væg-teknologi. Ideel til prøveindsamling, opbevaring, kombinatorisk kemi og biblioteksapplikationer, og modstandsdygtig over for de fleste kemikalier, opløsningsmidler og alkoholer, der anvendes i kombinatorisk kemi.
De store brønddiametre giver ideel adgang og fremragende blandingsegenskaber, og den U-formede brønd forbedrer kompatibiliteten med magnetisk perleekstraktion. Den V-formede brøndbund sikrer lavt dødt volumen og høj prøveudvinding under udtrækning
Alle Thermo Scientific plader fremstilles i vores renrumsfacilitet eller i et rent miljø for at sikre molekylær kvalitet. Vores brede udvalg af polypropylenplader giver fremragende løsninger til opbevaring af prøver og opsætning af prøver, hvilket gør det nemt at håndtere, opbevare eller transportere fortyndinger og aliquoter. Virgin medicinsk kvalitet harpiks opfylder kravene for USP <661.1 > og USP <665 > rapporter er blevet gennemført for både CapMat-forseglede og varmeforseglede plader.
Funktioner:
  • Ideel som opsamlingsplade til Nunc filterplader
  • Opbevaringsplade til forbindelser, prøver eller biomolekyler
  • Rundbundede brønde reducerer væskeretention
  • Rund brønd forbedrer blandingen
  • Automatiserede molekylærdiagnostiske arbejdsgange
  • Kompatibel med magnetisk perleekstraktion
  • Ideel til kitting
Arbejdsvolumener:
  • 260251 og 260252 50-1000 μl/brønd
  • 278743 og 278752 50-1900 μl/brønd
Anbefalet til:
Prøveindsamling; opbevaring; kombinatorisk kemi; ansøgninger til lægemiddelbiblioteker; bakterie- og gærvækst; indsamlingsplader til Nunc filterplader; NGS og forberedelse af genomiske biblioteker
Kompatibel forsegling: Lim- og varmeforseglinger
Farlig: Nej
Maksimal centrifugalkraft: 2000 g
Alle plader er formateret ANSI for kompatibilitet med automatiserede systemer.
For yderligere at hjælpe med prøveopbevaring og sporing kan alle plader tilpasses med ikke-gentagende stregkodning og mærkning. OEM-muligheder for brugerdefinerede logoer, farver og fuld emballageunderstøttelse er tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Certificeringer/compliance Certificeret fri for RNase, DNase, PCR-inhibitorer og humant DNA. ANSI-kompatibel
Format Standard
Låg Uden låg
Oversigt 96-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage Individuelt indpakket
Indbindingstype PP med lav binding
Produktlinje Nunc
Farve Neutral
Produkttype 96-brøndsplade
Til brug med (udstyr) ALPS5000, ALPS3000 og ALPS50V varmeforseglere, automatiserede væskehåndteringsmaskiner, Multidrop Combi, centrifuger, ultralave frysere, væskehåndteringsmaskiner
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 2000μ l
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 1700μ l
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Rund
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Automatiserede væskehåndteringsmaskiner, biobanker, genomik, prøveforberedelse, NGS, sekventering, lang- og korttidsopbevaring, lægemiddelforskning, vaccineforskning, PCR- og qPCR-prøveforberedelse
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
nr. pr. sag 60
nr. pr. pakke 1
Mængde 60/Cs.
Regulatorisk status Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
RNase fri Ja
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Pladestørrelse ANSI/ SLAS-standard