Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds polypropylen DeepWell™ Prøvebehandling& Opbevaringsplader med Shared-Wall-teknologi
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10417191
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Well Shape:
Firkantet, konisk bund (V-brønd)
Rund
Volumen (metrisk) Nå:
1300μ l
2000μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 60
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Well Shape Volumen (metrisk) Nå unitSize
10417191 Steril Rund 1300μ l Pakke med 50
10393262 Ikke steril Rund 1300μ l Pakke med 50
10447181 Steril Rund 2000μ l Pakke med 60
10007621 Ikke steril Rund 2000μ l Pakke med 60
11345850 Ikke steril Firkantet, konisk bund (V-brønd) 2000μ l Pakke med 50
11355850 Steril Firkantet, konisk bund (V-brønd) 2000μ l Pakke med 50
16689752 Steril Firkantet, konisk bund (V-brønd) 2000μ l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10417191 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9310.69 DKK
    4476.63 DKK / Pakke med 50
    Spare 4834.06 DKK
    51% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Optimer opbevaringskapaciteten og forbedr blandingen ved hjælp af disse DeepWell™-opbevaringsplader med delt væg-teknologi. Shared-Wall reducerer højden af pladen, øger diameteren af brønden til prøveekstraktion.
Optimer opbevaringskapaciteten og forbedr blandingen ved hjælp af Thermo Scientific™ Nunc™ 1,3 og 2,0 ml™ dybbrøndsplader med delt væg-teknologi. Ideel til indsamling og opbevaring af prøver, kombinatorisk kemi og biblioteksanvendelse, og modstandsdygtig over for de fleste kemikalier, opløsningsmidler og alkoholer, der anvendes i kombinatorisk kemi.
De store brønddiametre giver ideel adgang og fremragende blandingsegenskaber, og den U-formede brønd forbedrer kompatibiliteten med magnetisk perleekstraktion. Den V-formede brøndbund sikrer lavt dødvolumen og høj prøvegenvinding under ekstraktion
Alle Thermo Scientific-plader fremstilles i vores renrumsfaciliteter eller rene miljø for at sikre molekylær kvalitet. Vores brede udvalg af polypropylenplader giver fremragende løsninger til opbevaring af prøver og opsætning af assays, så fortyndinger og alikvoter nemt kan håndteres, opbevares eller transporteres. Virgin resin af medicinsk kvalitet opfylder kravene til USP <661,1> og USP <665>, og der er udarbejdet rapporter for både CapMat-forseglede og varmeforseglede plader.
Funktioner:
  • Ideel som opsamlingsplade til Nunc-filterplader
  • Opbevaringsplade til forbindelser, prøver eller biomolekyler
  • Rundbundede brønde reducerer væskeretention
  • Rund brønd forbedrer blandingen
  • Automatiserede molekylærdiagnostiske arbejdsgange
  • Kompatibel med magnetisk perleekstraktion
  • Ideel til kitting
Arbejdsvolumener:
  • 260251 og 260252 50-1.000μ l/brønd
  • 278743 og 278752 50-1900μ l/brønd
Anbefalet til:
Prøveopsamling; opbevaring; kombinatorisk kemi; anvendelse af lægemiddelbiblioteker; bakterie- og gærvækst; opsamlingsplader til Nunc-filterplader; NGS og genomisk biblioteksforberedelse
Kompatibel forsegling:
Klæbemiddel og varmeforseglinger.
Farlig:
Nej
Maks. centrifugalkraft:
2000 g
Alle plader er ANSI-format for kompatibilitet med automatiserede systemer.
For yderligere at hjælpe med prøveopbevaring og sporing kan alle plader tilpasses med ikke-gentagende stregkoder og mærkning. OEM-muligheder for brugerdefinerede logoer, farver og fuld emballagesupport er tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Certificeringer/compliance Certificeret fri for RNase, DNase, PCR-inhibitorer og humant DNA. ANSI-kompatibel
Format Standard
Låg Uden låg
Oversigt 96-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 50/kasse
Indbindingstype PP med lav binding
Produktlinje Nunc
Farve Neutral
Produkttype 96-brøndsplade
Til brug med (udstyr) ALPS5000, ALPS3000 og ALPS50V varmeforseglere, automatiserede væskehåndteringsmaskiner, Multidrop Combi, centrifuger, ultralave frysere, væskehåndteringsmaskiner
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 1300μ l
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 1.000μ l
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Rund
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Automatiserede væskehåndteringsmaskiner, biobanker, genomik, prøveforberedelse, NGS, sekventering, lang- og korttidsopbevaring, lægemiddelforskning, vaccineforskning, PCR- og qPCR-prøveforberedelse
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Silver)
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 5
Mængde 50/Cs.
Regulatorisk status Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
RNase fri Ja
Egnet til formålet Steril& PCR-klar
Pladestørrelse ANSI/ SLAS-standard