Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds polypropylen DeepWell™ Prøvebehandling& Opbevaringsplader med Shared-Wall-teknologi
Beskrivelse
Optimer lagringskapaciteten og forbedrer blandingen ved brug af Thermo Scientific™ Nunc™ 1,3 og 2,0 ml DeepWell™ plader med delvægsteknologi. Ideel til prøveindsamling, opbevaring, kombinatorisk kemi og biblioteksapplikationer, og modstandsdygtig over for de fleste kemiske stoffer, opløsningsmidler og alkoholer, der anvendes i kombinatorisk kemi.
De store brønddiametre giver ideel adgang og fremragende blandingsegenskaber, og den U-formede brønd forbedrer kompatibiliteten med magnetisk perleekstraktion. Den V-formede brøndbund sikrer lavt dødvolumen og høj prøvegenvinding under udtrækningen
Alle Thermo Scientific plader fremstilles i vores renrumsfacilitet eller i et rent miljø for at sikre molekylær kvalitet. Vores brede udvalg af polypropylenplader giver fremragende løsninger til prøveopbevaring og opsætning af prøve, hvilket gør det nemt at håndtere, opbevare eller transportere fortyndinger og aliquoter. Virgin medicinsk kvalitets resin opfylder kravene til USP <661.1 > , og USP <665 > rapporter er udført for både CapMat-forseglede og varmeforseglede plader.
Funktioner:
- Ideel som opsamlingsplade til Nunc filterplader
- Opbevaringsplade til forbindelser, prøver eller biomolekyler
- Rundbundede brønde reducerer væskeretention
- Rund brønd forbedrer blandingen
- Automatiserede molekylærdiagnostiske arbejdsgange
- Kompatibel med magnetisk perleekstraktion
- Ideel til kitting
Arbejdsvolumener:
- 260251 og 260252 50-1000 μl/brønd
- 278743 og 278752 50-1900 μl/brønd
Anbefalet til:
Prøveindsamling; opbevaring; kombinatorisk kemi; lægemiddelbiblioteksanvendelser; bakterie- og gærvækst; indsamlingsplader til Nunc filterplader; NGS og forberedelse af genomiske biblioteker
Kompatibel forsegling: Lim- og varmeforseglinger
Farlig: Nej
Maksimal centrifugalkraft: 2000 g
Alle plader er formateret ANSI for kompatibilitet med automatiserede systemer.
For yderligere at hjælpe med opbevaring og sporing af prøver kan alle plader tilpasses med ikke-gentagende stregkodning og mærkning. OEM-muligheder for brugerdefinerede logoer, farver og fuld emballageunderstøttelse er tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Tilpasset stregkodning tilgængelig |
| Certificeringer/compliance | Certificeret fri for RNase, DNase, PCR-inhibitorer og humant DNA. ANSI-kompatibel |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Oversigt | 96-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Emballage | 50/kasse |
| Indbindingstype | PP med lav binding |
| Produktlinje | Nunc |
| Vis mere |