Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brøndshætter til 1,0 ml polystyren DeepWell™ Plader
Click to view available options
Materiale:
EVA
Unit Size:
Pakke med 25
Description
Beskyt pladens indhold under kort- og langtidsopbevaring af kemikalier eller forbindelser ved at bruge den fleksible Thermo Scientific™ Nunc™ 96 brøndhætter med 96 fordybninger specielt designet til de 96 brønde i Thermo Scientific Nunc 1,0 ml polystyren DeepWell plader (278605 og 278606).
- Hætte med 96 fordybninger er lavet af ethylen-vinylacetat
- Specielt designet til brug med Nunc 1,0 ml polystyren DeepWell plader 278605 og 278606
- Ikke egnet til Nunc DeepWell plader kat. nr. 260251, 260252, 278752 og 278743
- Steril
Specifications
Specifications
| Farve | Neutral |
| Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig | Alkohol resistent, opløsningsmiddel resistent |
| Oversigt | 96-brønds hætter til 1,0 ml Polysytrene DeepWell plader |
| Materiale | EVA |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Antal Wells | 96 |
| nr. pr. sag | 25 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Produkttype | Tætningsmåtte |
| Show More |