Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds hættemåtter
Beskrivelse
Beskyt alle 96 brønde under kort- eller langtidsopbevaring af kemikalier eller forbindelser med en enkelt enhed vha. Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Cap Mats, som forhindrer forurening og fordampning af brøndindhold.
Funktioner:
- Kemisk modstandsdygtig og gennemborelig; kan modstå lave temperaturer til -80 °C
- En række farver til hurtig identifikation af opbevaringsplader
Forspaltede silikonebrøndhætter:
- Tillad en pipettespids eller sonde at komme ind i brønden uden at beskadige hætten
- Opløsningsmiddelbestandig, bør ikke udsættes for 100 % DMSO
Bestillingsoplysninger:
Sterile måtter er individuelt indpakket.
Note:
Designet specielt til brug med mikroplader med 'shared wall'-teknologi. 96-brønds polypropylen DeepWell™ plader med“ fælles væg” teknologien passer også til mikrobrøndsplader af polypropylen i standardhøjde med 96 brønde. 276011 forspaltede silikonehætter kan gennembores gentagne gange. Brug ikke forspaltet silikone med 100 % DMSO.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Neutral |
| Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig | Alkohol resistent, opløsningsmiddel resistent |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Antal Wells | 96 |
| nr. pr. sag | 100 |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Til brug med (applikation) | Til sammensat opbevaring til− 80 °C |
| Forspaltet | Nej |
| Vis mere |