Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds hættemåtter
Beskyt alle 96 brønde under kort- eller langtidsopbevaring af kemikalier eller forbindelser med en enkelt enhed ved hjælp af disse brøndhættemåtter.
Brand: Thermo Scientific™ 4432-11
440.92 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Beskyt alle 96 brønde under kort- eller langtidsopbevaring af kemikalier eller forbindelser med en enkelt enhed vha. Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Cap Mats, som forhindrer forurening og fordampning af brøndindhold.
Funktioner:
- Kemisk modstandsdygtig og gennemborelig; kan modstå lave temperaturer til -80 °C
- En række farver til hurtig identifikation af opbevaringsplader
Forspaltede silikonebrøndhætter:
- Tillad en pipettespids eller sonde at komme ind i brønden uden at beskadige hætten
- Opløsningsmiddelbestandig, bør ikke udsættes for 100 % DMSO
Bestillingsoplysninger:
Sterile måtter er individuelt indpakket.
Note:
Designet specielt til brug med mikroplader med 'shared wall'-teknologi. 96-brønds polypropylen DeepWell™ plader med“ fælles væg” teknologien passer også til mikrobrøndsplader af polypropylen i standardhøjde med 96 brønde. 276011 forspaltede silikonehætter kan gennembores gentagne gange. Brug ikke forspaltet silikone med 100 % DMSO.
Tekniske data
Neutral | |
Polypropylen | |
Autoklaverbar | |
10 | |
Til sammensat opbevaring til− 80 °C | |
Pladedæksel | |
Ingen | |
Nej | |
Rund |
Alkohol resistent, opløsningsmiddel resistent | |
Steril | |
96 | |
10 | |
Nej | |
Nunc | |
Nej | |
-20 °C til +120 °C | |
Rør (0,5, 0,75, 1 ml) |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
1426787 | Behandlingscertifikat | 15/05/2025 | 4432-11 |