Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønds hættemåtter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10536561
Skift visning
Farve:
Blå
Gul
Neutral
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pladekompatibilitet:
96-brønds plade med delt vægteknologi
Nunc 96 Firkantet Brønd
Nunc 96 Rund Brønd
Rør (0,5, 0,75, 1 ml)
nr. pr. sag:
10
25
50
100
240
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 240
Pakke med 25
Pakke med 50
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Sterilitet Pladekompatibilitet nr. pr. sag unitSize
10536561 Neutral Steril Nunc 96 Rund Brønd 50 Pakke med 50
10364833 Neutral Ikke steril Nunc 96 Rund Brønd 100 Pakke med 100
10305173 Neutral Steril Nunc 96 Firkantet Brønd 10 Pakke med 10
10546561 Neutral Ikke steril Nunc 96 Rund Brønd 50 Pakke med 50
10779241 Gul Ikke steril 96-brønds plade med delt vægteknologi 50 Pakke med 50
10603072 Blå Ikke steril Nunc 96 Rund Brønd 50 Pakke med 50
10286031 Neutral Ikke steril Nunc 96 Rund Brønd 50 Pakke med 50
11325850 Neutral Ikke steril Nunc 96 Firkantet Brønd 50 Pakke med 50
12623116 Neutral Steril Nunc 96 Firkantet Brønd 25 Pakke med 25
10305503 Neutral Steril Nunc 96 Rund Brønd 10 Pakke med 10
10531715 Neutral Ikke steril Nunc 96 Rund Brønd 240 Pakke med 240
10131773 Neutral Steril Nunc 96 Rund Brønd 240 Pakke med 240
10671544 Neutral Ikke steril Rør (0,5, 0,75, 1 ml) 100 Pakke med 100
10641734 Neutral Steril Rør (0,5, 0,75, 1 ml) 10 Pakke med 10
10020133 Neutral Ikke steril - 10 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10536561 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 276000
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt alle 96 brønde under kort- eller langtidsopbevaring af kemikalier eller forbindelser med en enkelt enhed ved hjælp af disse brøndhættemåtter.
Beskyt alle 96 brønde under kort- eller langtidsopbevaring af kemikalier eller forbindelser med en enkelt enhed vha. Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Cap Mats, som forhindrer forurening og fordampning af brøndindhold.
Funktioner:
  • Kemisk modstandsdygtig og gennemborelig; kan modstå lave temperaturer til -80 °C
  • En række farver til hurtig identifikation af opbevaringsplader
Forspaltede silikonebrøndhætter (kun 276011):
  • Tillad en pipettespids eller sonde at komme ind i brønden uden at beskadige hætten
  • Opløsningsmiddelbestandig, bør ikke udsættes for 100 % DMSO
Bestillingsoplysninger:
Sterile måtter er individuelt indpakket.
Note:
Designet specielt til brug med mikroplader med 'shared wall'-teknologi. 96-brønds polypropylen DeepWell™ plader med“ fælles væg” teknologien passer også til mikrobrøndsplader af polypropylen i standardhøjde med 96 brønde. 276011 forspaltede silikonehætter kan gennembores gentagne gange. Brug ikke forspaltet silikone med 100 % DMSO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig Alkohol resistent, opløsningsmiddel resistent
Materiale TPE
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Antal Wells 96
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 1
Til brug med (applikation) Til sammensat opbevaring til− 80 °C
Forspaltet Nej
Produkttype Pladedæksel
Produktlinje Nunc
Klæbemiddel Ingen
Certificeret RNase/DNase-fri Ja
Kan gennembores Ja (hypodermisk)
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +120 °C
Well Shape Rund
Pladekompatibilitet Nunc 96 Rund Brønd