Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWell™ Plader af polystyren
Artikelnummer. 10577131
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 32
Artikelnummer. 10577131
Brand: Thermo Scientific™ 278605
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klon og repliker assays med disse ubehandlede polystyrenplader, velegnet til agglutinationsassays og prøvetagning.
Opbevar prøver og udfør agglutinationsassays med Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWell™ Polystyrenplader, med gennemsigtige, rundbundede dybe brønde, der kan rumme op til 900 L μpr. brønd.
  • Alfanumerisk gitter giver hurtig og nem prøveidentifikation.
  • Optimeret til robotteknologi og væskehåndteringssystemer
  • Rundbundede brønde til optimal prøvegenvinding
  • Ubehandlet overflade
  • Forsegles med brøndhætter og tætningstape
  • Tilpasset stregkodning er tilgængelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Emballage 32 Sager, 4 Pk.
Produktlinje Nunc
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 900μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Rund bund (U-brønd)
nr. pr. sag 32
nr. pr. pakke 4
Dimensioner (L x B x H) 128 x 86 x 41 mm
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.