Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWell™ Plader af polystyren
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 32
Beskrivelse
Opbevar prøver og udfør agglutinationsassays med Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWell™ Polystyrenplader, med gennemsigtige, rundbundede dybe brønde, der kan rumme op til 900 L μpr. brønd.
- Alfanumerisk gitter giver hurtig og nem prøveidentifikation.
- Optimeret til robotteknologi og væskehåndteringssystemer
- Rundbundede brønde til optimal prøvegenvinding
- Ubehandlet overflade
- Forsegles med brøndhætter og tætningstape
- Tilpasset stregkodning er tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 32 Sager, 4 Pk. |
| Produktlinje | Nunc |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 900μ L |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.