Beskrivelse
Thermo Scientific™ Nunc™ Bioreactor Centrifugerør er designet til high throughput proteinekspressionsscreening og cellelinjeudvikling og optimering under suspensionsbetingelser. Justerbar 4-niveau ventileret hætte med en 0,2μ m filtermembran giver mulighed for kontrolleret gasudveksling og luftcirkulation uden forurening. Ergonomisk rillet hætte for ubesværet håndtering og et stort skriveområde for nem identifikation.
- Ideel til screening, lille volumen høj gennemløbsanalyse
- Proteinekspression suspension kulturvolumener fra 10 ml til 25 ml
- Praktiske pakningsstørrelser
- Fire forskellige størrelser af ventilation (skivetype) på hætten.
- Rør: Polypropylen
- Hætte: HDPE
- Filter: PTFE
- Urskive: polystyren
- 2μ m PTFE-filtermembran
- Velegnet til suspensionskultur
- Steril - SAL 10 -6
- Ikke-pyrogen
- Ikke-cytotoksisk
- Holdbarhed: 2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | Proteinekspression suspension kulturvolumener fra 10 ml til 25 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Ideel til screening, lille volumen høj gennemløbsanalyse |
| Inkluderer |
|
| nr. pr. sag | 90 |
| nr. pr. pakke | 3 |
| Sterilitet | Steril |
| RNase fri | Ja |
| Vis mere |