Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 50 ml Bioreactor Rør
Artikelnummer. 17790387
Artikelnummer. 17790387
Brand: Thermo Scientific™ 332260
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Nunc™ Bioreactor Centrifugerør er designet til high throughput proteinekspressionsscreening og cellelinjeudvikling og optimering under suspensionsbetingelser.
Thermo Scientific™ Nunc™ Bioreactor Centrifugerør er designet til high throughput proteinekspressionsscreening og cellelinjeudvikling og optimering under suspensionsbetingelser. Justerbar 4-niveau ventileret hætte med en 0,2μ m filtermembran giver mulighed for kontrolleret gasudveksling og luftcirkulation uden forurening. Ergonomisk rillet hætte for ubesværet håndtering og et stort skriveområde for nem identifikation.
  • Ideel til screening, lille volumen høj gennemløbsanalyse
  • Proteinekspression suspension kulturvolumener fra 10 ml til 25 ml
  • Praktiske pakningsstørrelser
  • Fire forskellige størrelser af ventilation (skivetype) på hætten.
  • Rør: Polypropylen
  • Hætte: HDPE
  • Filter: PTFE
  • Urskive: polystyren
  • 2μ m PTFE-filtermembran
  • Velegnet til suspensionskultur
  • Steril - SAL 10 -6
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-cytotoksisk
  • Holdbarhed: 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale HDPE
Kapacitet (metrisk) Proteinekspression suspension kulturvolumener fra 10 ml til 25 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
Til brug med Ideel til screening, lille volumen høj gennemløbsanalyse
Inkluderer
  • Hætte: HDPE
  • Filter: PTFE
  • Urskive: polystyren 
  • 0,2μ m PTFE-filtermembran
nr. pr. sag 90
nr. pr. pakke 3
Sterilitet Steril
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bund form Konisk
Lukketype Firedobbelt positionsventil/luk hætte
Skriveområde Ja
Produkttype Conical Centrifuge Tube