Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF Multiskål, 4-brønds
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4524701
Overfladebehandling:
Nunklon Delta
Ubehandlet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Artikelnummer. 10404532
Brand: Thermo Scientific™ 144444
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Udfør applikationer, der giver konsekvent pålidelige resultater af høj kvalitet under forglasning.
Generer konsekvent pålidelige resultater under IVF og embryovitrifikation med Thermo Scientific™ Nunc™ 4-brønds IVF-skåle, som opfylder de strenge krav til IVF-test, certificering og validering.
Innovative funktioner for høj kvalitet og brugervenlighed:
  • Sikrer korrekt brøndorientering og forhindrer krydskontaminering med indhakket låg og fad
  • Forhindrer ridser på brøndbundene og fremmer hurtig temperaturligevægt med 0,8 mm forhøjet kant
  • De Nunclon Delta overfladebehandling sikrer ensartethed af en mere hydrofil overflade
  • Den ubehandlede hydrofobe overflade letter mikrodråbeembryokultur
  • Overensstemmelsescertifikater tilgængelige for hvert parti
Omhyggeligt testet, certificeret og valideret til IVF:
  • CE-mærket (bemyndiget organ 2460), FDA-listet
  • Produceret under ISO 13485 med fuld sporbarhed
  • Steril (SAL 10 -6 )
  • Ikke-pyrogen (LAL testet)
  • USP Klasse VI polystyren
  • Lot-frigivelse testet ved 1-celle-stadie Mouse Embryo Assay (MEA) og Human Sperm Survival Assay (HSSA)
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærket (bemyndiget organ 2460), FDA-listet, MEA-testet, HSSA-testet
Oversigt Nunclon Delta-behandlet IVF skål, 4-brønds
Kulturområde 1,9 cm 2 /brønd
Materiale polystyren (USP Klasse VI)
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Nunklon Delta
Nå tælle 4
nr. pr. sag 120
nr. pr. pakke 4
Længde (metrisk) 66 mm
Bredde (metrisk) 66 mm
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.