Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF Multiskål, 4-brønds
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10756864
Skift visning
Overfladebehandling:
Nunklon Delta
Ubehandlet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Overfladebehandling Pakningsstørrelse
10756864 Ubehandlet Pakke med 120
10404532 Nunklon Delta Pakke med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10756864 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 179830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4069.80 DKK
    3097.06 DKK / Pakke med 120
    Spare 972.74 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør applikationer, der giver konsekvent pålidelige resultater af høj kvalitet under forglasning.
Generer konsekvent pålidelige resultater under IVF og embryovitrifikation med Thermo Scientific™ Nunc™ 4-brønds IVF-skåle, som opfylder de strenge krav til IVF-test, certificering og validering.
Innovative funktioner for høj kvalitet og brugervenlighed:
  • Sikrer korrekt brøndorientering og forhindrer krydskontaminering med indhakket låg og fad
  • Forhindrer ridser på brøndbundene og fremmer hurtig temperaturligevægt med 0,8 mm forhøjet kant
  • De Nunclon Delta overfladebehandling sikrer ensartethed af en mere hydrofil overflade
  • Den ubehandlede hydrofobe overflade letter mikrodråbeembryokultur
  • Overensstemmelsescertifikater tilgængelige for hvert parti
Omhyggeligt testet, certificeret og valideret til IVF:
  • CE-mærket (bemyndiget organ 2460), FDA-listet
  • Produceret under ISO 13485 med fuld sporbarhed
  • Steril (SAL 10 -6 )
  • Ikke-pyrogen (LAL testet)
  • USP Klasse VI polystyren
  • Lot-frigivelse testet ved 1-celle-stadie Mouse Embryo Assay (MEA) og Human Sperm Survival Assay (HSSA)
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærket (bemyndiget organ 2460), FDA-listet, MEA-testet, HSSA-testet
Oversigt Ikke-behandlet IVF skål, 4-brønds
Kulturområde 1,9 cm 2 /brønd
Materiale polystyren (USP Klasse VI)
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Nå tælle 4
nr. pr. sag 120
nr. pr. pakke 4
Længde (metrisk) 66 mm
Bredde (metrisk) 66 mm
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.