Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 384 Well ShallowWell Standard Højde sorte og hvide plader
Beskrivelse
Tilpas små prøvevolumener ved at bruge Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well ShallowWell standardhøjde sorte og hvide plader med samlet brøndvolumen på 25 L, ideel μtil screeninger med høj kapacitet. Standardpladehøjden giver mulighed for nem tilpasning til de fleste automationssystemer.
- Sorte mikroplader anbefales til fluorescensmålinger; med minimum tilbagespredt lys og baggrundsfluorescens
- Hvide mikroplader anbefales til luminescensmålinger; med maksimal refleksion og minimal autoluminescens
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 16 x 24 |
| Emballage | 100 Sager, 25 Pk. |
| Produktlinje | Nunc |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 25μ L |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.