Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hvid plade med 384 brønde, ubehandlet overflade, ikke-steril, pakke med 25 stk.
Mængde:
100/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Forbedre baggrund, autofluorescens og krydstale med Thermo Scientific™ Nunc 384-brønds polystyren sorte og hvide mikroplader.
- Sorte mikroplader anbefales til fluorescensmålinger; med minimum tilbagespredt lys og baggrundsfluorescens
- Hvide mikroplader anbefales til luminescensmålinger; med maksimal refleksion og minimal autoluminescens
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Låg | Uden låg |
| Kulturområde | 0,05 cm 2 |
| Array | 16 x 24 |
| Emballage | 25/Pk., 100/Cs. |
| Produktlinje | Nunc |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 120μ L |
| Vis mere |