Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-brønd mikroplade, hvid, TC-overflade, pakke med 10
Beskrivelse
Forbedre baggrund, autofluorescens og krydstale med Thermo Scientific™ Nunc 384-brønds polystyren sorte og hvide mikroplader.
- Farve: Hvid
- Sterilitet: Steril
- Låg: Med låg
Hvide mikroplader anbefales til luminescensmålinger; med maksimal refleksion og minimal autoluminescens.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Låg | Med låg |
| Kulturområde | 0,084 cm2/ brønd |
| Array | 16 x 24 |
| Emballage | 10 Pk., 30 Sager |
| Produktlinje | Nunc |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Vis mere |