Få mere at vide
Thermo Scientific™ 384 Well Black Plate, TC Surface, pakke med 10 stk
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10112741
Mængde:
Tilfælde af 30
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Artikelnummer. 10112741
Brand: Thermo Scientific™ 164564
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farve: Sort; Sterilitet: Steril; Låg: Med låg
Forbedre baggrund, autofluorescens og krydstale med Thermo Scientific™ Nunc™ 384-brønds polystyren sorte og hvide mikroplader.
  • Sorte mikroplader anbefales til fluorescensmålinger; med minimum tilbagespredt lys og baggrundsfluorescens
  • Hvide mikroplader anbefales til luminescensmålinger; med maksimal refleksion og minimal autoluminescens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Låg Med låg
Kulturområde 0,084 cm2/ brønd
Array 16 x 24
Emballage 10 Pk., 30 Sager
Produktlinje Nunc
Farve Sort
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 120μ L
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 10 til 100μ L
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 30
nr. pr. pakke 10
Mængde Tilfælde af 30