Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 384-brønd, poly-D lysinbehandlet, flad bund, optisk polymerbase mikroplade
Artikelnummer. 10591483
Mængde:
Tilfælde af 20
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 10591483
Brand: Thermo Scientific™ 152029
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farve: Sort, klar bund; Låg: Med låg; Type: Optisk polymerbase
Opnå optimal fluorescens og luminescens i cellekultur og mikroskopiske applikationer med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 384-brønds optiske bundplader med polymer- eller dækglasbase, med en sort eller hvid overstruktur i polystyren med en polystyrenfilm i bunden af pladen.
Funktioner:
  • Poly-D-Lysine og Collagen coating skaber en positiv ladning på overfladen, der sikrer cellevedhæftning, vækst og differentiering.
  • Cellekulturbehandlet overflade er en hydrofil overflade, der fremmer cellevedhæftning og vækst
  • Ubehandlet polystyren er hydrofobt og velegnet til vækst af suspensionskulturer, der kan formere sig og vokse uden vedhæftning
  • Overdel af polystyren fås med enten #1.5 dækglas eller polystyrenbund
  • Tilpasset stregkodning er tilgængelig
  • Aseptisk fremstillet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 120μ L
Type Optisk polymerbase
Mængde Tilfælde af 20
nr. pr. pakke 5
nr. pr. sag 20
Farve Sort
Overfladebehandling Poly-D-Lysin
Sterilitet Aseptisk fremstillet
Antal Wells 384
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Array 16 x 24
Produktlinje Nunc
Emballage 10 Pk., 30 Sager
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Well Shape Flad