Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sort plade med 384 brønde, optisk klar polymerbund, pakke med 10 stk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Beskrivelse
Opnå optimal fluorescens og luminescens i cellekultur og mikroskopiske applikationer med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 384-brønds optiske bundplader med polymer- eller dækglasbase, med en sort eller hvid overstruktur i polystyren med en polystyrenfilm i bunden af pladen.
Funktioner:
- Cellekulturbehandlet overflade er en hydrofil overflade, der fremmer cellevedhæftning og vækst
- Ubehandlet polystyren er hydrofobt og velegnet til vækst af suspensionskulturer, der kan formere sig og vokse uden vedhæftning
- Overdel af polystyren fås med enten #1.5 dækglas eller polystyrenbund
- Tilpasset stregkodning er tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Tilpasset stregkodning tilgængelig |
| Certificeringer/compliance | Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Låg | Med låg |
| Array | 16 x 24 |
| Emballage | 10 Pk., 30 Sager |
| Produktlinje | Nunc |
| Farve | Sort |
| Produkttype | Optisk polymerbase |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 120μ L |
| Vis mere |