Få mere at vide
Thermo Scientific™ 384 Well sort/klar bundplade, ubehandlet overflade, uden låg, ikke-steril, pakke med 10 stk.
Beskrivelse
Opnå optimal fluorescens og luminescens i cellekultur og mikroskopiske applikationer med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 384-brønds optiske bundplader med polymer- eller dækglasbase, med en sort eller hvid overstruktur i polystyren med en polystyrenfilm i bunden af pladen.
Funktioner:
• Cellekulturbehandlet overflade er en hydrofil overflade, der fremmer cellevedhæftning og vækst
• Ubehandlet polystyren er hydrofobt og velegnet til vækst af suspensionskulturer, der kan formere sig og vokse uden vedhæftning
• Overdel af polystyren fås med enten #1.5 dækglas eller polystyrenbund
• Tilpasset stregkodning er tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Tilpasset stregkodning tilgængelig |
| Certificeringer/compliance | Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Låg | Uden låg |
| Array | 16 x 24 |
| Emballage | 10 Pk., 30 Sager |
| Produktlinje | Nunc |
| Farve | Sort |
| Produkttype | Optisk polymerbase |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 120μ L |
| Vis mere |