Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-brønd, ikke-behandlet, flad bund mikroplade
Antal Wells:
96
384
nr. pr. pakke:
1 mikroplader
10 mikroplader
25 mikroplader
nr. pr. sag:
100 mikroplader
30 mikroplader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 30
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Nunc 384-brønds klare polystyrenplader med cellekulturbehandlede og ubehandlede overflader er optimeret til robotteknologi, pladelæsere og væskehåndteringssystemer. 384-brønds mikroplader muliggør reduktion af prøve- og reagensvolumen, hvilket giver omkostningsbesparelser og gør det muligt at screene flere prøver. Vores tallerkener er af høj kvalitet for ensartede og pålidelige resultater.
Nunc 384-brønds polystyrenplader har afrundet firkantet brønds geometri, hvilket eliminerer fugttransport.
- Klar polystyren har fremragende optiske egenskaber, hvilket gør den ideel til optiske målinger
- Ubehandlet polystyren er hydrofobt og er velegnet til vækst af suspensionskulturer, der kan formere sig og vokse uden vedhæftning
- Ubehandlede overflader er ideelle til at tilføje belægninger i dit laboratorium
- Cellekultur behandlet: De Nunclon Delta-cellekulturbehandlet overflade er en hydrofil overflade, der fremmer cellevedhæftning og -vækst
- Tilpasset stregkodning er tilgængelig
- Fleksible arbejdsmængder; 10-100 μL
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Tilpasset stregkodning tilgængelig |
| Certificeringer/compliance | Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Kulturområde | 0,084 cm2/ brønd |
| Oversigt | Ikke-behandlet; m/ låg; Steril; 30/10 |
| Array | 16 x 24 |
| Emballage | 10 Pk., 30 Sager |
| Produktlinje | Nunc |
| Farve | Klar |
| Vis mere |