Få mere at vide
Thermo Scientific™ 384 brøndplade, TC overflade, pakke med 10 stk
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10375991
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Artikelnummer. unitSize
10375991 Pakke med 30
1 options
Artikelnummer. 10375991 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 164688
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3661.86 DKK
    2410.48 DKK / Pakke med 30
    Spare 1251.38 DKK
    34% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farve:Klar; Sterilitet:Steril; Låg:Med låg
Thermo Scientific™ Nunc 384-brønds klare polystyrenplader med cellekulturbehandlede og ubehandlede overflader er optimeret til robotteknologi, pladelæsere og væskehåndteringssystemer. 384-brønds mikroplader muliggør reduktion af prøve- og reagensvolumen, hvilket giver omkostningsbesparelser og gør det muligt at screene flere prøver. Vores tallerkener er af høj kvalitet for ensartede og pålidelige resultater.
Nunc 384-brønds polystyrenplader har afrundet firkantet brønds geometri, hvilket eliminerer fugttransport.
  • Klar polystyren har fremragende optiske egenskaber, hvilket gør den ideel til optiske målinger
  • Ubehandlet polystyren er hydrofobt og er velegnet til vækst af suspensionskulturer, der kan formere sig og vokse uden vedhæftning
  • Ubehandlede overflader er ideelle til at tilføje belægninger i dit laboratorium
  • Cellekultur behandlet: De Nunclon Delta-cellekulturbehandlet overflade er en hydrofil overflade, der fremmer cellevedhæftning og -vækst
  • Tilpasset stregkodning er tilgængelig
  • Fleksible arbejdsmængder; 10-100 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Låg Med låg
Kulturområde 0,084 cm2/ brønd
Oversigt Nunclon Delta behandlet; m/låg; Steril; 30/10
Array 16 x 24
Emballage 10 Pk., 30 Sager
Produktlinje Nunc
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 10 til 100μ L
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Nunklon Delta
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 30
nr. pr. pakke 10