Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Shallow Well Standard Højde Polypropylen prøvebehandling& Opbevaring mikroplader
Beskrivelse
Lavere udgifter ved opbevaring af forbindelser til små volumen applikationer ved at bruge Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Shallow Well standardhøjde polypropylen mikroplader. Polypropylen er ideel til opbevaringsplader, fordi det har en lavere bindingskapacitet til at forhindre protein- eller DNA-binding og giver mulighed for fuldstændig prøvegenvinding. Tåler temperaturer fra -80° til +121 °C. Tilbydes i en række farver for hurtig identifikation af opbevaringsplader.
Funktioner:
- Afrundede brønde er optimeret til blanding og prøvegenvinding
- Firkantede afrundede brønde minimerer vægen (kapillærvirkning)
- Naturlige plader til opbevaringsidentifikation eller opbevaring af kolorimetriske analyser
- Hvide plader til selvlysende analyser
- Sorte plader til fluorescerende analyser
- Tilpasset stregkodning er tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret RNase og DNase-fri. ANSI-kompatibel. |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Oversigt | 384-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Emballage | 100 sager |
| Indbindingstype | PP med lav binding |
| Produktlinje | Nunc |
| Vis mere |