Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Shallow Well Standard Højde Polypropylen prøvebehandling& Opbevaring mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10742024
Skift visning
Farve:
Hvid
Neutral
Sort
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Sterilitet Egnet til formålet unitSize
10742024 Hvid Ikke steril Certificeret kvalitet Pakke med 100
11341605 Neutral Ikke-steril Certificeret kvalitet Pakke med 100
11351605 Neutral Steril Certificeret kvalitet Pakke med 100
10390135 Sort Ikke steril Certificeret kvalitet Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10742024 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 267462
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lavere forbrug ved opbevaring af forbindelser til små volumen applikationer ved at bruge disse 384-lavede brønde standardhøjde polypropylen mikroplader.
Lavere udgifter ved opbevaring af forbindelser til små volumen applikationer ved at bruge Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Shallow Well standardhøjde polypropylen mikroplader. Polypropylen er ideel til opbevaringsplader, fordi det har en lavere bindingskapacitet til at forhindre protein- eller DNA-binding og giver mulighed for fuldstændig prøvegenvinding. Tåler temperaturer fra -80° til +121 °C. Tilbydes i en række farver for hurtig identifikation af opbevaringsplader.
Funktioner:
  • Afrundede brønde er optimeret til blanding og prøvegenvinding
  • Firkantede afrundede brønde minimerer vægen (kapillærvirkning)
  • Naturlige plader til opbevaringsidentifikation eller opbevaring af kolorimetriske analyser
  • Hvide plader til selvlysende analyser
  • Sorte plader til fluorescerende analyser
  • Tilpasset stregkodning er tilgængelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret RNase og DNase-fri. ANSI-kompatibel.
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Oversigt 384-brønds polypropylen prøvebehandlings- og opbevaringsplader
Array 16 x 24
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 100 sager
Indbindingstype PP med lav binding
Produktlinje Nunc
Farve Hvid
Produkttype 384-brønds plade
Til brug med (udstyr) ALPS5000, ALPS3000 og ALPS50V varmeforseglere, automatiserede væskehåndteringsmaskiner, Multidrop Combi, centrifuger, ultralave frysere, væskehåndteringsmaskiner
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 55μ L
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 2 til 35μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Firkantet, rund bund (U-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Automatiserede væskehåndteringsmaskiner, biobanker, genomik, prøveforberedelse, NGS, sekventering, lang- og korttidsopbevaring, lægemiddelforskning, vaccineforskning, PCR- og qPCR-prøveforberedelse
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 25
Regulatorisk status Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
RNase fri Ja
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Pladestørrelse ANSI/ SLAS-standard
Vis mere Vis mindre
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.