Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 300 cm 2 cellekulturbehandlede kolber
Artikelnummer. p-4524965
Lukketype:
Filter
Vent/Close
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 12606147
Brand: Thermo Scientific™ 132097
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremme cellevedhæftning og udvid væksten med denne 1.900 ml kolbe, der giver et stort dyrkningsområde i et enkelt lag.
Fremme cellevedhæftning og udvide væksten med Thermo Scientific™ Nunc™ 300 cm 2 cellekulturbehandlet kolbe, der giver et stort dyrkningsområde i et enkelt lag.
Holdbar og nem at bruge:
  • Blæsestøbt
  • Design i ét stykke med lige hals og formstøbte greb
  • Fed trykte gradueringer fra 100 til 500 ml i 50 ml gradueringer
  • Stort skriveplaster
  • Fremtrædende stablingsfødder på oversiden til pålidelig stabling i inkubatorer og under kulturhætte
Kvalitetssikring:
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Ikke-pyrogen
  • Vakuum-gas plasma vævskultur behandlet polystyren til ensartet overfladekemi, cellevedhæftning, spredning og fremme af cellevækst
  • 0,2 μm porestørrelse hydrofob membran i filterhætte til steril gasudveksling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polystyrene
Hals stil Straight
nr. pr. sag 12
nr. pr. pakke 1
Sterilitet Sterile
Bund form Flat
Lukketype Vent/Close
Kulturområde 300 cm²
Overfladebehandling Cell Culture-treated
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.