Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 300 cm 2 cellekulturbehandlede kolber
Artikelnummer. 12636147
Skift visning
Lukketype:
Filter
Udluft/luk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Pakningsstørrelse
12636147 Filter Pakke med 12
12606147 Udluft/luk Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12636147 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 132098
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00 DKK
    738.72 DKK / Pakke med 12
    Spare 416.28 DKK
    36% Slukket
På lager
Fremme cellevedhæftning og udvid væksten med denne 1.900 ml kolbe, der giver et stort dyrkningsområde i et enkelt lag.
Fremme cellevedhæftning og udvide væksten med Thermo Scientific™ Nunc™ 300 cm 2 cellekulturbehandlet kolbe, der giver et stort dyrkningsområde i et enkelt lag.
Holdbar og nem at bruge:
  • Blæsestøbt
  • Design i ét stykke med lige hals og formstøbte greb
  • Fed trykte gradueringer fra 100 til 500 ml i 50 ml gradueringer
  • Stort skriveplaster
  • Fremtrædende stablingsfødder på oversiden til pålidelig stabling i inkubatorer og under kulturhætte
Kvalitetssikring:
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Ikke-pyrogen
  • Vakuum-gas plasma vævskultur behandlet polystyren til ensartet overfladekemi, cellevedhæftning, spredning og fremme af cellevækst
  • 0,2 μm porestørrelse hydrofob membran i filterhætte til steril gasudveksling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polystyren
Hals stil Lige
nr. pr. sag 12
nr. pr. pakke 1
Uddannet Ja
Sterilitet Steril
Bund form Flad
Lukketype Filter
Kulturområde 300 cm²
Overfladebehandling Cellekulturbehandlet
Volumen (metrisk) Virker 1900 mL
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.