Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 300 cm 2 cellekulturbehandlede kolber
Beskrivelse
Fremme cellevedhæftning og udvide væksten med Thermo Scientific™ Nunc™ 300 cm 2 cellekulturbehandlet kolbe, der giver et stort dyrkningsområde i et enkelt lag.
Holdbar og nem at bruge:
- Blæsestøbt
- Design i ét stykke med lige hals og formstøbte greb
- Fed trykte gradueringer fra 100 til 500 ml i 50 ml gradueringer
- Stort skriveplaster
- Fremtrædende stablingsfødder på oversiden til pålidelig stabling i inkubatorer og under kulturhætte
Kvalitetssikring:
- Steriliseret ved gammabestråling
- Ikke-pyrogen
- Vakuum-gas plasma vævskultur behandlet polystyren til ensartet overfladekemi, cellevedhæftning, spredning og fremme af cellevækst
- 0,2 μm porestørrelse hydrofob membran i filterhætte til steril gasudveksling
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polystyren |
| Hals stil | Lige |
| nr. pr. sag | 12 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Sterilitet | Steril |
| Bund form | Flad |
| Lukketype | Udluft/luk |
| Kulturområde | 300 cm² |
| Overfladebehandling | Cellekulturbehandlet |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.