Få mere at vide
Thermo Scientific™ 250 ml konisk centrifugerør
Artikelnummer. 15370317
Skift visning
Mængde:
Kasse med 40
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15370317 Kasse med 40 Pakke med 40
1 options
Artikelnummer. 15370317 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 376814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1258.66 DKK
    903.00 DKK / Pakke med 40
    Spare 355.66 DKK
    28% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Tilføj kapacitet til dine større prøver. Det unikke design med bred mund giver nem adgang til pipettering, dekantering og fjernelse af pelleten efter centrifugering.
Mere volumen. Mere adgang. Mere plads til dekantering.
Den nye Thermo Scientific™ Nunc™ 250 mL konisk rør giver ekstra kapacitet til dine større prøver med et unikt design med bred mund, der giver åben, nem adgang til pipettering, dekantering og fjernelse af pelleten efter centrifugering.
  • Bred mund design; 250 ml kapacitet
  • RNAse/DNAse fri
  • USP Klasse VI
  • Steril 10 -6 SAL
  • Ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk
  • Klaret polypropylen for godt overblik over adskillelser og endelig pellet
  • Lækagesikker
  • Må kun benyttes til forskningsformål.
  • Max RCF 10.000— når fuldt understøttet af konisk rotorhulrum eller konisk adapter, opnået i pålidelighedstest baseret på sedimentering af 1,2 vægtfyldevæske ved 18 °C
  • Let at åbne steril emballage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 40
Mængde Kasse med 40
Sterilitet Steril
Form Konisk
Bund form Konisk
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 10,000 x g