Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 200 ml centrifugerør
Artikelnummer. 10519701
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
200 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10519701 200 mL Pakke med 48
1 options
Artikelnummer. 10519701 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 376813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3411.77 DKK
    2783.62 DKK / Pakke med 48
    Spare 628.15 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bearbejd store partier lettere med Nunc 200mL centrifugerør, som er lavet af harpikser med høj renhed og kan modstå kræfter op til 7000 RCF.
Bearbejd store partier lettere med Thermo Scientific™ Nunc™ 200mL centrifugerør, som er lavet af harpikser med høj renhed og kan modstå kræfter op til 7000 RCF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Møde USP Klasse VI standarder
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 48
nr. pr. pakke 4
Sterilitet Steril
Form Konisk
Bund form Konisk
Lukketype Prop
Diameter (metrisk) 60 mm
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 7000 x g
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.