Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 2,0 ml internt gevindede universalrør
Beskrivelse
Oplev de bedste funktioner i opbevaringsrørsporteføljen Thermo Scientific™ : universalhætte, universal låsestativ og fritstående rør. Dette alsidige, 2,0 ml internt gevindede rør er ideelt både til et stort lagringssystem som en biobank og i mindre skala til traditionel kryolagring. Prøveidentitet sikres ved en permanent fastgjort 2D-stregkode på hvert rør og permanent laserætsning af stativet. Nu tilgængelig i en stregkode-belagt rack for at muliggøre sporing af stativet ud over individuelle rør.
Skalerbar
- Rør og stativ er ideelle til brug med både lavere kapacitet og høj kapacitet
- Funktionsgrader og hvid lap til manuel mærkning
- Kan bruges i traditionelle kryoopbevaringsbokse lavet til 10x10 arrays
- Indvendige gevind begrænser forurening
- Automatisk valgbar i universal låsestativ
- Stregkodemulighed giver yderligere sporingssikkerhed
Innovativt universal kasketdesign
- Konstruktion i ét stykke med indstøbt pakning
- Kan ikke overspændes manuelt eller med automatiserede hætteværktøjer
- Termoplastisk elastomer pakningsmateriale er kompatibelt med opbevaring ved stuetemperatur ned til dampfase af flydende nitrogen
Sikker sporing
- Permanent bundet, unik 2D stregkode laser-ætset på bunden af røret for sikkert at identificere og spore prøver
- 2D stregkodelæsere scanner øjeblikkeligt hvert rørs 2D stregkode, registrerer røret i enhver applikation eller database eller integrerer via flere eksportmuligheder
- Scan røret for at få adgang til prøveoplysninger og identificere indholdet
Strenge kvalitetskontrol
- Hvert 2D-stregkodet opbevaringsrør scannes for at sikre læsbarhed
- Stregkoder kontrolleres mod database med tidligere tildelte koder for at forhindre dubletter
- Hver tube har et sterilitetssikkerhedsniveau på 10 -6 og er lavet med harpikser af klasse VI medicinsk kvalitet
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Neutral |
| Lukningsfarve | Neutral |
| Kapacitet (metrisk) | 2.0 mL |
| Bund form | Flad |
| Materiale | Plast |
| Trådstil | Indvendig |
| Til brug med (udstyr) | Biobank, kryoopbevaring |
| Emballage | 10 stativer med 48 rør i låsestativ |
| Stregkode | Ingen |
| Produktlinje | Nunc |
| Vis mere |