Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 2 ml internt gevindede universalrør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15227378
Skift visning
Type:
Stregkodet låsestativ
Universalrør
Universalrør, Universal Låse Rack
Universalrør
Universalrør i låsestativ
Kodning:
2D stregkode
2D-stregkode (kun rack)
2D-stregkode (kun rør)
Ingen
Emballage:
10 stativer med 48 rør
10 stativer á 48 rør
10 tomme stativer
Bulk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 480
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Kodning Emballage unitSize
15227378 Universalrør, Universal Låse Rack Ingen 10 tomme stativer Pakke med 10
15207378 Universalrør 2D stregkode Bulk Pakke med 480
15217378 Universalrør Ingen Bulk Pakke med 480
15287368 Universalrør 2D-stregkode (kun rør) 10 stativer á 48 rør Pakke med 480
15297368 Universalrør Ingen 10 stativer á 48 rør Pakke med 480
15503734 Universalrør 2D stregkode 10 stativer á 48 rør Pakke med 480
15513734 Universalrør i låsestativ 2D-stregkode (kun rack) 10 stativer med 48 rør Pakke med 480
15563694 Stregkodet låsestativ 2D stregkode 10 tomme stativer Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15227378 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 331835
Oplev de bedste funktioner i vores opbevaringsrørportefølje: universal hætte, universal låsestativ og fritstående rørdesign -- alt til enten bordplade eller automatiseringsbrug.
Oplev de bedste funktioner i Thermo Scientific™ lagerrør portefølje: universal hætte, universal låsestativ og fritstående rør. Dette alsidige 2,0 ml indvendigt gevindskårne rør er ideelt både til et stort opbevaringssystem som en biobank og i mindre skala til traditionel kryolagring. Prøvens identitet er sikret på grund af en permanent fastgjort 2D stregkode på hvert rør og permanent laserætsning af stativet. Fås nu i et stregkodestativ for at tillade sporing af stativet ud over individuelle rør.
Skalerbar
  • Rør og stativ er ideelle til brug med både lavere kapacitet og høj kapacitet
  • Funktionsgrader og hvid lap til manuel mærkning
  • Kan bruges i traditionelle kryoopbevaringsbokse lavet til 10x10 arrays
  • Indvendige gevind begrænser forurening
  • Automatisk valgbar i universal låsestativ
  • Stregkodemulighed giver yderligere sporingssikkerhed
Innovativt universal kasketdesign
  • Konstruktion i ét stykke med indstøbt pakning
  • Kan ikke overspændes manuelt eller med automatiserede hætteværktøjer
  • Termoplastisk elastomer pakningsmateriale er kompatibelt med opbevaring ved stuetemperatur ned til dampfase af flydende nitrogen
Sikker sporing
  • Permanent bundet, unik 2D stregkode laser-ætset på bunden af røret for sikkert at identificere og spore prøver
  • 2D stregkodelæsere scanner øjeblikkeligt hvert rørs 2D stregkode, registrerer røret i enhver applikation eller database eller integrerer via flere eksportmuligheder
  • Scan røret for at få adgang til prøveoplysninger og identificere indholdet
Strenge kvalitetskontrol
  • Hvert 2D-stregkodet opbevaringsrør scannes for at sikre læsbarhed
  • Stregkoder kontrolleres mod database med tidligere tildelte koder for at forhindre dubletter
  • Hver tube har et sterilitetssikkerhedsniveau på 10 -6 og er lavet med harpikser af klasse VI medicinsk kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kodning Ingen
Hætteglas type Universalrør med gevind
Farve Beige med blå låse
Emballage 10 tomme stativer
Mængde 10
Produktlinje Nunc
Sterilitet Ikke steril
Type Universalrør, Universal Låse Rack
Kapacitet (metrisk) 2 ml (rør)
Materiale Plast