Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 2,0 ml internt gevindede universalrør
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15207378
Skift visning
Stregkode:
2D-stregkode
2D-stregkode (kun rack)
2D-stregkode (kun rør)
Ingen
Emballage:
10 stativer med 48 rør i låsestativ
Volumen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stregkode Emballage Pakningsstørrelse
15207378 2D-stregkode Volumen Pakke med 480
15217378 Ingen Volumen Pakke med 480
15287368 2D-stregkode (kun rør) 10 stativer med 48 rør i låsestativ Pakke med 480
15297368 Ingen 10 stativer med 48 rør i låsestativ Pakke med 480
15503734 2D-stregkode 10 stativer med 48 rør i låsestativ Pakke med 480
15513734 2D-stregkode (kun rack) 10 stativer med 48 rør i låsestativ Pakke med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15207378 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 374512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5025.00 DKK
    4504.50 DKK / Pakke med 480
    Spare 520.50 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Oplev de bedste funktioner i vores opbevaringsrørsportefølje: universaldæksel, universallåsstativ og fritstående rørdesign, – alt sammen til brug på enten bordplader eller automation.
Oplev de bedste funktioner i opbevaringsrørsporteføljen Thermo Scientific™ : universaldæksel, universallåsestativ og fritstående rør. Dette alsidige, 2,0 ml internt gevindede rør er ideelt både til et stort lagringssystem som en biobank og i mindre skala til traditionel kryoopbevaring. Prøveidentitet sikres takket være en permanent fastgjort 2D-stregkode på hvert rør og permanent laserætsning af racket. Nu tilgængelig i et stregkode-rack for at muliggøre sporing af racket ud over individuelle rør.
Skalerbar
  • Rør og stativ er ideelle til brug med både lavere kapacitet og høj kapacitet
  • Funktionsgrader og hvid lap til manuel mærkning
  • Kan bruges i traditionelle kryoopbevaringsbokse lavet til 10x10 arrays
  • Indvendige gevind begrænser forurening
  • Automatisk valgbar i universal låsestativ
  • Stregkodemulighed giver yderligere sporingssikkerhed
Innovativt universal kasketdesign
  • Konstruktion i ét stykke med indstøbt pakning
  • Kan ikke overspændes manuelt eller med automatiserede hætteværktøjer
  • Termoplastisk elastomer pakningsmateriale er kompatibelt med opbevaring ved stuetemperatur ned til dampfase af flydende nitrogen
Sikker sporing
  • Permanent bundet, unik 2D stregkode laser-ætset på bunden af røret for sikkert at identificere og spore prøver
  • 2D stregkodelæsere scanner øjeblikkeligt hvert rørs 2D stregkode, registrerer røret i enhver applikation eller database eller integrerer via flere eksportmuligheder
  • Scan røret for at få adgang til prøveoplysninger og identificere indholdet
Strenge kvalitetskontrol
  • Hvert 2D-stregkodet opbevaringsrør scannes for at sikre læsbarhed
  • Stregkoder kontrolleres mod database med tidligere tildelte koder for at forhindre dubletter
  • Hver tube har et sterilitetssikkerhedsniveau på 10 -6 og er lavet med harpikser af klasse VI medicinsk kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Lukningsfarve Neutral
Kapacitet (metrisk) 2.0 mL
Bund form Flad
Materiale Plast
Trådstil Indvendig
Til brug med (udstyr) Biobank, kryoopbevaring
Emballage Volumen
Stregkode 2D-stregkode
Produktlinje Nunc
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Produkttype Universalrør
Markeringssted Ja